Learn More
NPAS2 Antibody (3B1), Novus Biologicals™
Código de producto. 18380219 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.01 miligramo
18380219 0.1 mg 0.01 miligramo
1 options
Código de producto. 18380219 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor H00004862M04
Mouse Monoclonal Antibody
NPAS2 Monoclonal antibody specifically detects NPAS2 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno NPAS2
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 3B1
Conjugado Unconjugated
Formulación In 1x PBS, pH 7.4
N.º de referencia del gen NP_002509
Alias de gen Basic-helix-loop-helix-PAS protein MOP4, BHLHE9, bHLHe9MGC71151, Class E basic helix-loop-helix protein 9, Member of PAS protein 4, member of PAS superfamily 4, MOP4PAS domain-containing protein 4, neuronal PAS domain protein 2, neuronal PAS domain-containing protein 2, Neuronal PAS2, PASD4FLJ23138
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno NPAS2 (NP_002509, 646 a.a. ~ 738 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. NLTTPASTSQDASQCQPSPDFSHDRQLRLLLSQPIQPMMPGSCDARQPSEVSRTGRQVKYAQSQTVFQNPDAHPANSSSAPMPVLLMGQAVLH
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4862
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ