missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Noxa Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. p-5086766 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
25 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18706953 0.025 mg 25 microgramos
18796523 - 0.10 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18706953 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB10056368SS

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 5 publications

Noxa Polyclonal specifically detects Noxa in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Noxa
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 - 2 ug/mL, Immunohistochemistry 1:50 - 1:250, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:250. Use reported in scientific literature (Inta et al. (2006))
Formulación PBS with 0.02% Sodium Azide
N.º de referencia del gen Q9JM54
Alias de gen adult T cell leukemia-derived PMA-responsive, APR, Immediate-early-response protein APR, NOXAPMA-induced protein 1, phorbol-12-myristate-13-acetate-induced protein 1, PMA-Induced Protein 1, Protein Noxa
Símbolos de los genes PMAIP1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This Noxa antibody was developed by immunizing rabbits with a mixture of synthetic peptides containing amino acids 51-66 and 75-90 of mouse Noxa.
Peso molecular del antígeno 11.6 kDa
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.025 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5366
Especificidad de la prueba Amino acids 51-66 of mouse Noxa are 100% homologous in mouse and 77% in rat; amino acids 75-90 of mouse Noxa are 100% homologous in mouse, 93% homologous in rat and 76% homologous in human.
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.