missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NOX1 Antibody, Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™

Código de producto. 18743781 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18743781 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18743781 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP241290AF488

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

NOX1 Polyclonal antibody specifically detects NOX1 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno NOX1
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 488
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen EC 1.6.3, GP91-2, Mitogenic oxidase 1, MOX-1, MOX1NADH/NADPH mitogenic oxidase subunit P65-MOX, NADPH oxidase 1, NADPH oxidase homolog-1, NOH1mitogenic oxidase (pyridine nucleotide-dependent superoxide-generating), NOH-1NADPH oxidase 1 variant NOH-1L, NOX-1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Antibody was raised against a 15 amino acid peptide near the center of human NOX1. The immunogen is located within amino acids 210 - 260 of NOX1. Amino Acid Squence: RGQTEESMNESHPRK
Método de purificación Peptide affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cell Biology, Direct Reversal of DNA Damage, Endocrinology, Immunology, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 27035
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.