Learn More
Novus Biologicals™ Rat Multi-Organ Tissue MicroArray (Normal)
Código de producto. 18714933 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Rat Organs Perfusion fixation Tissue Microarray (Normal) Slide
Código de producto.
18714933 Rat Organs Perfusion fixation Tissue Microarray (Normal) Slide
1 options
Código de producto. 18714933 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor NBP230228
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 31-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Applications: Immunohistochemistry-Paraffin
  • Perfusion fixation
  • Species: Rat    
  • Cross reactivity: Rat
  • No. of samples: 59
  • Core diameter: 2.0mm
  • Section thickness: 4μm
Applications:
Immunohistochemistry-Paraffin
Recommended Storage
Store at 4°C. Do not freeze.
Garantía
1 años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 1 Slide
Estado normativo RUO
Especie Rat
Tissue Condition Normal
Reactividad cruzada Rat
This product is for research use only and is not approved for use in humans or in clinical diagnosis.