Learn More
Novus Biologicals™ Primate Multi-Organ Tissue MicroArray (Normal)
Código de producto. 18161302 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Reactividad cruzada:
Mono Rhesus (adulto)
Mono Rhesus (hombre)
Mono Rhesus (mujer)
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Reactividad cruzada Tamaño de la unidad
18161302 Mono Rhesus (hombre) cada uno
18112274 Mono Rhesus (mujer) cada uno
18115322 Mono Rhesus (adulto) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18161302 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor NBP230187
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    289.00€
    273.00€ / paquete de 1
    Ahorro 16.00€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Formalin fixed normal organs tissue of adult monkey
  • Species: Primate
  • Cross reactivity: Rhesus monkey
  • Tissue condition: Normal
  • Perfusion fixation
  • No. of samples: 60
  • Core diameter: 2.0mm
  • Section thickness: 4μm
Recommended Storage
Store at 4°C. Do not freeze.
Garantía
1 años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 1 Slide
Estado normativo RUO
Especie Primate
Tissue Condition Normal
Para utilizar con (aplicación) Immunohistochemistry-Paraffin
Reactividad cruzada Mono Rhesus (hombre)
This product is for research use only and is not approved for use in humans or in clinical diagnosis.