Learn More
Novus Biologicals™ Primate Multi-Organ Tissue MicroArray (Normal)
Produktkod. 18161302 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Reactividad cruzada:
Mono Rhesus (adulto)
Mono Rhesus (hombre)
Mono Rhesus (mujer)
Förpackningsstorlek:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Reactividad cruzada unitSize
18161302 Mono Rhesus (hombre) cada uno
18112274 Mono Rhesus (mujer) cada uno
18115322 Mono Rhesus (adulto) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18161302 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer NBP230187
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    289.00€
    273.00€ / paquete de 1
    Ahorro 16.00€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-07-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Formalin fixed normal organs tissue of adult monkey
  • Species: Primate
  • Cross reactivity: Rhesus monkey
  • Tissue condition: Normal
  • Perfusion fixation
  • No. of samples: 60
  • Core diameter: 2.0mm
  • Section thickness: 4μm
Rekommenderad förvaring
Store at 4°C. Do not freeze.
Garanti
1 años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Cantidad 1 Slide
Estado normativo RUO
Especie Primate
Tissue Condition Normal
Para utilizar con (aplicación) Immunohistochemistry-Paraffin
Reactividad cruzada Mono Rhesus (hombre)
This product is for research use only and is not approved for use in humans or in clinical diagnosis.
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.