Learn More
R&D Systems™ N OLLAS Vector
Código de producto. 18267062 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0,01 mg
Tamaño de la unidad:
0.01 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18267062 0,01 mg 0.01 miligramo
1 options
Código de producto. 18267062 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor NBA107083
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. pCMV-N OLLAS Vector for intracellular expression of N-terminally OLLAS-tagged protein
The pCMV-N-OLLAS vector provides a convenient vector to express recombinant proteins under control of the CMV promoter with an N-terminal OLLAS tag, protein will be expressed in the cytoplasm. Insert protein of interest into the vector in frame using the Hind III and Not I restriction sites. Bacterial selection can be performed using Kanamycin, while Neomycin resistance can be used for screening mammalian transfectants.
Recommended Storage
Store at -20°C.Avoid freeze-thaw cycles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tampón de almacenamiento 5mM Tris pH 8
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Cantidad 0,01 mg
Vector N OLLAS Vector
Línea de productos Novus
Para utilizar con (aplicación) For intracellular expression of N-terminally OLLAS-tagged protein