Learn More
Novus Biologicals™ Mouse Multi-Organ Tissue MicroArray (Normal)
Código de producto. 18091184 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Mouse Organs Perfusion Fixation Tissue Microarray (Normal) Slide
Código de producto.
18091184 Mouse Organs Perfusion Fixation Tissue Microarray (Normal) Slide
1 options
Código de producto. 18091184 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor NBP230225
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    324.00€
    305.55€ / paquete de 1
    Ahorro 18.45€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Applications: Immunohistochemistry-Paraffin
  • Formalin fixed
  • Species: Mouse    
  • Cross reactivity: Mouse
  • No. of samples: 59
  • Core diameter: 2.0mm
  • Section thickness: 4μm
Application:
Immunohistochemistry-Paraffin
Recommended Storage
Store at 4°C. Do not freeze.
Garantía
1 años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 1 Slide
Estado normativo RUO
Especie Mouse
Tissue Condition Normal
Tipo Perfusion Fixation Organs (Normal)
Reactividad cruzada Mouse
This product is for research use only and is not approved for use in humans or in clinical diagnosis.