Learn More
Novus Biologicals™ Stomach Matched Cancer and Normal Tissue MicroArray
Código de producto. 18159754 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Slide, Microarray; Novus Biologicals; Human primary cancer/ovary metastasis tissue; Contains poorly differentiated stomach adenocarcinoma; Formalin-fixed; Core dia.: 2mm; Section thickness: 4μm; Qty: 1 Slide
Código de producto.
18159754 Slide, Microarray; Novus Biologicals; Human primary cancer/ovary metastasis tissue; Contains poorly differentiated stomach adenocarcinoma; Formalin-fixed; Core dia.: 2mm; Section thickness: 4μm; Qty: 1 Slide
1 options
Código de producto. 18159754 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor NBP230301
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    314.00€
    296.10€ / paquete de 1
    Ahorro 17.90€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Contains poorly differentiated stomach adenocarcinoma
  • Formalin fixed
  • Primary cancer of FA
  • Species: Human
  • Cross reactivity: Human
  • No. of samples: 30
  • No. of patients: 21
  • Core diameter: 2.0mm
  • Section thickness: 4μm
Recommended Storage
Store at 4°C. Do not freeze.
Garantía
1 años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 1 Slide
Estado normativo RUO
Especie Human
Para utilizar con (aplicación) Immunohistochemistry-Paraffin
Reactividad cruzada Human
This product is for research use only and is not approved for use in humans or in clinical diagnosis.