Learn More
Novus Biologicals™ Human Multi-Organ Tissue MicroArray (Normal)
Código de producto. 18747803 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Human organs tissue
Código de producto.
18747803 Human organs tissue
1 options
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:27950
Código de producto. 18747803 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor NBP230170
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    359.00€
    339.15€ / paquete de 1
    Ahorro 19.85€
    5% Descuento
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:27950
Contains normal organs from non-cancer patients
  • Paraffin coated to prevent sample oxidization
  • Species: Human
  • Cross reactivity: Human
  • Tissue condition: Normal
  • No. of samples: 60
  • No. of patients: 60
  • Core diameter: 2.0mm
  • Section thickness: 4μm
Applications:
Immunohistochemistry-Paraffin
Recommended Storage
Store at 4°C. Do not freeze.
Garantía
1 años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 1 Slide
Estado normativo RUO
Especie Human
Tissue Condition Normal
Tipo Organs
Para utilizar con (aplicación) Immunohistochemistry-Paraffin
Reactividad cruzada Human
This product is for research use only and is not approved for use in humans or in clinical diagnosis.