missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Human Pancreas Membrane Tissue Lysate (Adult Membrane Liver Cirrhosis)

Código de producto. 18250380 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0,1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18250380 0,1 mg 0.10 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18250380 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor NBL126452
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    701.00€
    662.55€ / 0.1 miligramos
    Ahorro 38.45€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta

missing translation for 'validMainframeMsg'

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
The Human Pancreas Membrane Tissue Lysate (Adult Membrane Liver Cirrhosis) is derived from human.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Tissue Pancreas
Cantidad 0,1 mg
Tampón de almacenamiento HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors
Especificidad de la prueba Membrane Protein - Liver Cirrhosis: Pancreas
Fracción celular Membrane
Condición del tejido Liver Cirrhosis
Reactividad cruzada Human
Especie del huésped Human
Tipo de producto Human, Liver Membrane Tissue Lysate (Adult Liver Cirrhosis)
Contenido y almacenamiento -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Etapa de la vida Adulta
Protein State Native
Mostrar más Mostrar menos

Para uso exclusivo en investigación

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.