Learn More
Novus Biologicals™ Human Multi-tissue Tissue MicroArray (Cancer)
Código de producto. 18784923 Tienda Bio Techne Productos
Código de producto. 18784923 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor NBP230263
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    348.00€
    328.65€ / paquete de 1
    Ahorro 19.35€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 31-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Applications: Immunohistochemistry-Paraffin
  • Formalin fixed
  • Species: Human
  • Cross reactivity: Human
  • Tissue condition: Cancer
  • No. of samples: 59
  • No. of patients: 59
  • Core diameter: 2.0mm
  • Section thickness: 4μm
Recommended Storage
Store at 4°C. Do not freeze.
Garantía
1 años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
This product is for research use only and is not approved for use in humans or in clinical diagnosis.