Learn More
Novus Biologicals™ HeLa Whole Cell Lysate
Código de producto. 18721464 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0,1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
18721464 0,1 mg 0.10 miligramo
1 options
Código de producto. 18721464 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor NB800PC1
The HeLa Whole Cell Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Western Blot
Tissue Reproductive
Cantidad 0,1 mg
Tampón de almacenamiento Standard RIPA buffer including protease inhibitors and 0.1% SDS diluted in 1X lithium dodecyl sulfate (LDS) sample buffer with bromophenol blue and 40-70% glycerol, pH 8.4. Denaturing agents have not been added.
Pureza Protein
Fracción celular Whole
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Para uso exclusivo en investigación