Learn More
Novus Biologicals™ HEK293 Cell Lysate
Código de producto. 18004314 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0,1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
18004314 0,1 mg 0.10 miligramo
1 options
Código de producto. 18004314 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor NBP225048
Applications: SDS-Page
The HEK293 Cell Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: SDS-Page.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 0,1 mg
Tampón de almacenamiento 1X SDS sample buffer: 60mM Tris-HCl (pH 6.8) 10mM EDTA 2 % SDS 0.03% Bromophenol Blue 10% glycerol 0.3% Beta-mercaptoethanol
Especificidad de la prueba This lysate was prepared from a cell culture of HEK 293 (human embryonic kidney cells).
Contenido y almacenamiento Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Para uso exclusivo en investigación