Descripción
The Creatine Kinase BB Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
Especificaciones
Especificaciones
| Línea de células | The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC23669 and based on accession number NM_1823. The protein contains a C-terminal DDK tag. |
| Para utilizar con (aplicación) | Western Blot |
| Cantidad | 0,1 mg |
| Tampón de almacenamiento | RIPA buffer |
| Pureza | Protein |
| Especificidad de la prueba | Homo sapiens creatine kinase, brain (CKB), mRNA. |
| Contenido y almacenamiento | Store at -80 C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Categoría de investigación | Cancer |
| Objetivo | Creatine Kinase BB |
| Sinónimo | Creatine Kinase Isoenzyme |
| Mostrar más |
Para uso exclusivo en investigación