Descripción
The A-431 Whole Cell Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Western Blot |
| Tissue | Skin |
| Cantidad | 1 mg |
| Tampón de almacenamiento | HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors |
| Pureza | Protein |
| Especificidad de la prueba | Total Protein - Human Tumor Cell Line: A431 |
| Fracción celular | Whole |
| Especie del huésped | Human |
| Contenido y almacenamiento | -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Protein State | Native |
Para uso exclusivo en investigación