missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
The 293 Whole Cell Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot, SDS-Page.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | SDS-Page, Western Blot |
| Cantidad | 0,5 mg |
| Tampón de almacenamiento | 1X SDS-PAGE Sample Buffer [0.05mM Tris HCl, 2% SDS, 10% Glycerol, 0.1% bromophenol blue, pH 6.8] |
| Pureza | Whole antisera |
| Especificidad de la prueba | 293 whole cell extract lysate |
| Fracción celular | Whole |
| Especie del huésped | Human |
| Contenido y almacenamiento | -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?