Learn More
Invitrogen™ NuPAGE™ Tris-Acetate Mini Protein Gels, 3 to 8%, 1.0 mm, 2D-well
Código de producto. 12015665
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
Unidad
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
12015665 Unidad paquete de 10
1 options
Para recibir el descuento, los clientes deben comprar 2 unidades del mismo producto al precio de lista en un solo pedido para obtener un 30 % de descuento. No hay límite en los múltiplos de 2 que los clientes pueden comprar.
Código de producto. 12015665 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor EA0376BOX
Para recibir el descuento, los clientes deben comprar 2 unidades del mismo producto al precio de lista en un solo pedido para obtener un 30 % de descuento. No hay límite en los múltiplos de 2 que los clientes pueden comprar.
Includes
Una caja de 10 geles
Intervalo de separación: De 36 a 500 kd; tipo de separación: Desnaturalizante, nativa; para su uso con: Cubeta de minigel, XCell SureLock Mini
  • También se pueden procesar con el tampón de desplazamiento nativo de Tris-glicina para resolver proteínas nativas de forma más eficaz que con el sistema de gel Tris-glicina
  • Fabricados con reactivos de alta pureza y de calidad estrictamente controlada: base de Tris, ácido acético, acrilamida, bisacrilamida, TEMED, APS y agua altamente purificada
  • No contiene SDS
Electroforesis en gel 2D, electroforesis en gel de proteínas, análisis, aislamiento y expresión de proteínas
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo húmedo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Una caja contiene 10 geles. Almacenar en el refrigerador (2–8° C). No la congele. La vida útil es de 6 meses.
Porcentaje del gel Del 3 al 8%
Tamaño de gel Mini
Gel Thickness 1,0 mm
Tipo de gel Tris-acetato
Separación de proteína
Intervalo de separación De 36 a 500 kDa
Tipo de separación Desnaturalización, nativa
Pocillos Pocillo 2D
Modo de separación Peso molecular
Cantidad Unidad
Condiciones de envío Hielo húmedo
Grosor 1,0 mm
Diseño del pocillo Pocillo 2D
Longitud (métrico) 8 cm
Longitud del gel (métrico) 8 cm
Anchura (métrico) 8 cm
Anchura del gel (métrico) 8 cm
Línea de productos Novex, NuPAGE
Tipo de producto Gradiente Page
Para utilizar con (equipo) Depósito de minigel
System Type ZOOM™