Learn More
Micronova NovaSat™ Sistema de carga de trapeador
Código de producto. 30533185 Tienda Micronova Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
3 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
30533185 3 L cada uno
1 options
Código de producto. 30533185 Proveedor Micronova N.º de proveedor NSCT16
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Diseñado para una pre-saturación rápida y eficiente del trapeador con reducción y recuperación simultáneas
  • Con dos opciones de tamaño, el sistema se puede utilizar para la limpieza de habitaciones (16 in, 40 cm de ancho) o para la limpieza de campanas (9 in, 26 cm de ancho).
  • La bandeja de carga liviana y versátil está diseñada para múltiples configuraciones en la limpieza de espacios pequeños.
  • Usar con el Slim-T Cubo y carro modular (NSMC-16) o BucketBinder™ Sistema (NSBB-16) para limpieza móvil
  • Construcción duradera de polipropileno de una sola pieza
  • Bandeja de doble función para saturar el trapeador y eliminar el exceso de líquido
  • Elimina y canaliza el exceso de líquido hacia el depósito de líquido/trapeador.
  • Tiene capacidad para hasta tres litros de desinfectante y puede funcionar con tan solo un litro.
  • Hasta cuatro trapeadores saturados simultáneamente en menos de dos minutos
Especificaciones
Tipo de producto Carro de saturación del recambio de fregona
Capacidad (métrico) 3 L
Material Polipropileno
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Negro
Desechables Reutilizables
Para utilizar con (aplicación) Sistema de carga
Para utilizar con (equipo) NSMC-16 (Carrito)
Altura con tapón (imperial) 5,5 in
Altura (métrico) 14 cm
Longitud (imperial) 20 in
Longitud (métrico) 50.8 cm
Cantidad 1 unidad
Forma Rectangulares
Esterilidad No estéril
Anchura (imperial) 16 in
Anchura (métrico) 16 in