Descripción
Requires
Mangos de la serie STAH o STAEH SnapMops o PocketMops
El Micronova NovaMop™ El trapeador autoescurrible es un adaptador de trapeador de cabeza plana fabricado con polipropileno liviano con soportes de acero inoxidable electropulido y cuenta con una unión giratoria que permite un giro de 360 grados.° rotación del cabezal del trapeador.
- Adaptador de trapeador autoexprimible con 360 grados° girar
- Fabricado en polipropileno y acero inoxidable electropulido
- Usar con SnapMops o PocketMops trapeadores de cabeza plana
- Se conecta directamente a los mangos roscados de la serie STA, de longitud fija o extensible
- Se puede utilizar con los mangos de acero inoxidable de la serie SSU si añade el adaptador SSA-3 ACME
- Resistente a los productos químicos de limpieza y desinfectantes habituales
- Disponible en anchos de 35,56 y 45,72 cm (14 y 18 in)
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Dimensiones | 35,6 x 10,2 cm (14 x 4 in) |
| Color | Blanco |
| Longitud (imperial) | 14 in |
| Esterilidad | No estéril |
| Longitud (métrico) | 35,6 cm |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Altura (métrico) | 57,2 cm |
| Altura (imperial) | 22,5 in |
| Anchura (métrico) | 10,2 cm |
| Anchura (imperial) | 4 in |
| Mostrar más |