Learn More
Novaluron, MedChemExpress
Código de producto. 16437356
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16437356 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16437356 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY17519
MedChemExpress Novaluron is a chemical with pesticide properties, belonging to the class of insecticides called insect growth regulators.
Novaluron is a chemical with pesticide properties, belonging to the class of insecticides called insect growth regulators.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Novaluron
CAS 116714-46-6
Color Light Gray
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H9ClF8N2O4
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 120 mg/mL (243.56 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC(NC1=CC=C(OC(F)(F)C(F)OC(F)(F)F)C(Cl)=C1)=O)C2=C(F)C=CC=C2F
Peso molecular (g/mol) 492.7
Formula Weight (peso de la fórmula) 492.7
Porcentaje de pureza 99.71%
Grado Research
Forma física Solid