Learn More
Micronova™ Limpiador de suelo NovaClean™ AFX
Código de producto. 16255172 Tienda Micronova Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (imperial):
1 gal
Tamaño de la unidad:
4 botellas
Código de producto. Volumen (imperial) Tamaño de la unidad
16255172 1 gal 4 botellas
1 options
Código de producto. 16255172 Proveedor Micronova™ N.º de proveedor NC10G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    357.00€
    342.11€ / paquete de 4
    Ahorro 14.89€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Detergente concentrado para salas limpias multiuso diseñado para su uso entre aplicaciones desinfectantes y para la eliminación de residuos. Libre de iones móviles, esta fórmula es eficaz en la mayoría de las superficies, incluyendo suelos conductores y aplicaciones de semiconductores.
El Micronova NovaClean™ Floor Cleaner es un detergente para salas blancas multiuso con una filtración fina y una pureza que es ideal para las industrias farmacéutica y biotecnológica. NovaClean AFX (NC10-G) es una formulación libre de aminas, especialmente adecuada en aplicaciones de semiconductores.
  • Detergente concentrado para salas limpias
  • Eficaz en la mayoría de las superficies, incluidas las aplicaciones de conductores y semiconductores
  • Ideal para aplicaciones farmacéuticas y biotecnológicas
  • No generará una carga estática y no afectará la eficacia del suelo conductivo
  • Produce de 227,12 l a 484,5 l (60-128 gal) de solución de limpieza por recipiente de 3,8 l (1 gal)
  • Sin iones móviles
  • Filtrado a 0,1 micrómetros
  • Bajo en iones; bajo en sodio y potasio
  • Bajos niveles de residuos no volátiles
  • Biodegradable
  • Aclarado que no deja residuos
Especificaciones
Esterilidad No estéril
Aspecto Transparente
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente. Evite la luz solar directa.
Para utilizar con (aplicación) Detergente filtrado para salas limpias de uso general, aclarado que no deja residuos
Material Surfactante bajo en iones filtrado de 0,1 micrómetros, sin aminas
Volumen (imperial) 1 gal
Volumen (métrico) 3,8 L