Descripción
Notch-3 Polyclonal antibody specifically detects Notch-3 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Notch-3 |
| Aplicaciones | Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | DyLight 488 |
| Formulación | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gen | CADASIL, CASILneurogenic locus notch homolog protein 3, Notch (Drosophila) homolog 3, notch 3Notch homolog 3 (Drosophila), Notch homolog 3 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Synthetic peptide representing the C terminal region of the human NOTCH homolog 3 (NOTCH3) protein. |
| Método de purificación | Immunogen affinity purified |
| Cantidad | 0.1 mL |
| Mostrar más |