missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Norrin/NDP Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18705263 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
Cantidad:
25ul
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. unitSize Cantidad
18705263 0.10 ml -
18400701 25 microlitros 25ul
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18705263 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP184769

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 1 publication

Norrin/NDP Polyclonal specifically detects Norrin/NDP in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Dilución Western Blot Reactivity reported in (PMID: 29860944)., Immunocytochemistry/Immunofluorescence 0.25-2 ug/ml
Alias de gen EVR2, exudative vitreoretinopathy 2 (X-linked), FEVR, ND, Norrie disease (pseudoglioma), Norrie disease protein, norrin, X-linked exudative vitreoretinopathy 2 protein
Símbolos de los genes NDP
Método de purificación Affinity Purified

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.