Learn More
Norrin/NDP Antibody, Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™
Código de producto. 18391924 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18391924 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18391924 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP299530AF532
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Rabbit Polyclonal Antibody
Norrin/NDP Polyclonal specifically detects Norrin/NDP in Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Norrin/NDP
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 532
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen EVR2, exudative vitreoretinopathy 2 (X-linked), FEVR, ND, Norrie disease (pseudoglioma), Norrie disease protein, norrin, X-linked exudative vitreoretinopathy 2 protein
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the center region of mouse Norrin/NDP.
Método de purificación Antigen Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication, Neuroscience, Vision
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4693
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG