Descripción
- Host: Rabbit
- Contains 0.1% Sodium Azide as presevative
Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Frozen, Immunohistochemistry-Paraffin
Recommended Storage
Store at 4°C for short term and -20°C for long term
Especificaciones
Especificaciones
| Especie | Rabbit |
| Tipo de producto | Rabbit Serum |
| Cantidad | 5 mL |
| Para utilizar con (aplicación) | Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen, Control, Block/Neutralize, Fluorescence Imaging |
| Línea de productos | Novus |