Learn More
Norclorotixeno, TRC
Código de producto. 30420819
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30420819 10 mg
30413017 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30420819 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN66210010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51382-91-3
Fórmula molecular C17H16ClNS
Peso molecular (g/mol) 301.83
Sinónimo 9H-Thioxanthene, 1-Propanamine Deriv., Demethylchlorprothixene, N-Monodemethylchlorprothixene, (Z)-3-(2-Chloro-9H-thioxanthen-9-ylidene)-N-methyl-1-propanamine, (3Z)-3-(2-Chloro-9H-thioxanthen-9-ylidene)-N-methyl-1-propanamine
Nombre IUPAC (3Z)-3-(2-cloroioxanteno-9-ilideno)-N-metilpropano-1-amina
SMILES CNCC\C=C/1\c2ccccc2Sc3ccc(Cl)cc13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Norchlorprothixene
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H16ClNS/c1-19-10-4-6-13-14-5-2-3-7-16(14)20-17-9-8-12(18)11-15(13)17/h2-3,5-9,11,19H,4,10H2,1H3/b13-6-
Formula Weight (peso de la fórmula) 301.0692