Learn More
Norbornileno, 99 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Norbornylene |
| CAS | 498-66-8 |
| Punto de fusión | 42.0°C to 46.0°C |
| Punto de ebullición | 96.0°C |
| Temperatura de inflamación | −15°C |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 98.5% min. (GC) |
| Fórmula molecular | C7H10 |
| Cantidad | 2.5 kg |
| Fieser | 01,757; 02,3 |
| Mostrar más |