Learn More
Norbornileno, 99 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10694982 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10694982 500 g Frasco de vidrio 500 g
10396670 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10694982 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 129245000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 498-66-8 | C7H10 | 94.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 498-66-8
Fórmula molecular C7H10
Peso molecular (g/mol) 94.15
Número MDL MFCD00082304
Clave InChI JFNLZVQOOSMTJK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bicyclo 2.2.1 hept-2-ene, norbornylene, 2-norbornene, norbornene, norcamphene, norfenchene, 2-norbornylene, 3,6-endomethylenecyclohexene, bicyclo 2.2.1-2-heptene, bicyclo 2.2.1.-2-heptene
PubChem CID 10352
Nombre IUPAC biciclo[2.2.1]hept-2-eno
SMILES C1CC2CC1C=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Norbornylene
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 42.0°C to 46.0°C
Color Blanco
Punto de ebullición 96.0°C
Temperatura de inflamación −15°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 500 g
Fieser 01,757; 02,300
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in toluene and benzene
Estabilizante 0.1% phenolic antioxidant
Formula Weight (peso de la fórmula) 94.15
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Masa cristalina