Learn More
Norborneno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11337556
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11337556 100 g 100 g
11347556 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11337556 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11103.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 498-66-8 | C7H10 | 94.157 g/mol
Norbornene is used as a monomer and as an intermediate in organic synthesis. It is also used to prepare pharmaceutical intermediates and specialty fragrances. It reacts with ethylene to get cyclic olefin copolymer. Further, it is used in transition metal catalysis to affect migration of electrophilic transition metals. It acts as a monomer in ring-opening metathesis polymerizations with the Grubbs' catalyst. Its polymer, polynorbornene is used in the rubber industry for anti-vibration, anti-impact in personal protective equipment and grip improvement in toy tires, racing tires and transmission system.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El norborneno se utiliza como monómero y como intermedio en síntesis orgánica. También se usa para preparar intermedios farmacéuticos y fragancias especiales. Se puede someter a reacción con etileno para obtener copolímero de olefina cíclica. Además, se utiliza en la catálisis de metales de transición para modificar la migración de los metales de transición electrofílica. Actúa como monómero en las polimerizaciones por metátesis de apertura de anillo con el catalizador Grubbs′. Su polímero, el polinorborneno, se utiliza en el sector del caucho para elementos antivibración, partes antimpacto en equipos de protección personal y para mejorar el agarre en neumáticos de juguete y de carreras, así como en sistema de transmisión.
Solubilidad
Soluble en etanol, en éter y en la mayoría de los disolventes orgánicos. Insoluble en agua.
Notas
Incompatibles con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 498-66-8
Fórmula molecular C7H10
Peso molecular (g/mol) 94.157
Número MDL MFCD00082304
Clave InChI JFNLZVQOOSMTJK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bicyclo 2.2.1 hept-2-ene, norbornylene, 2-norbornene, norbornene, norcamphene, norfenchene, 2-norbornylene, 3,6-endomethylenecyclohexene, bicyclo 2.2.1-2-heptene, bicyclo 2.2.1.-2-heptene
PubChem CID 10352
Nombre IUPAC biciclo[2.2.1]hept-2-eno
SMILES C1CC2CC1C=C2
Specifications
Nombre del producto químico o material Norbornene
Punto de fusión 44°C to 47°C
Densidad 0.955
Punto de ebullición 95°C to 96°C
Temperatura de inflamación −15°C (5°F)
Olor Pungent
Cantidad 100 g
Número UN UN1325
Beilstein 1098544
Información de solubilidad Soluble in ethanol,ether and most organic solvents. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 94.16
Porcentaje de pureza 99%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Norbornene
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sólido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H228-Sólido inflamable.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Precautionary Statement
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P331-NO provocar el vómito.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Bicyclo[2.2.1]hept-2-ene