Learn More
Nonil beta-D-glucopiranósido, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15447199
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15447199 5 g 5 g
15437199 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15447199 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J66009.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 69984-73-2 | C15H30O6 | 306.399 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 69984-73-2
Fórmula molecular C15H30O6
Peso molecular (g/mol) 306.399
Número MDL MFCD00063300
Clave InChI QFAPUKLCALRPLH-UXXRCYHCSA-N
Sinónimo nonyl beta-d-glucopyranoside, b-nonylglucoside, 2r,3s,4s,5r,6r-2-hydroxymethyl-6-nonyloxy tetrahydro-2h-pyran-3,4,5-triol, b-d-glucopyranoside, nonyl, nonyl-beta-d-glucopyranoside, 2r,3s,4s,5r,6r-2-hydroxymethyl-6-nonyloxy oxane-3,4,5-triol, n-nonyl-beta-d-glucopyranoside, bng, beta-d-glucopyranoside, nonyl, 4gby
PubChem CID 155448
Nombre IUPAC (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hidroximetil)-6-nonoxoxano-3,4,5-triol
SMILES CCCCCCCCCOC1C(C(C(C(O1)CO)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nonyl beta-D-glucopyranoside
Color Blanco
Cantidad 5 g
Beilstein 12168
Formula Weight (peso de la fórmula) 306.4
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo