Learn More
Fisherbrand™ Toallitas no tejidas para salas limpias, fabricadas en EE. UU.
Código de producto. 17812771 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
9 x 9 in
12 x 12 in
Tamaño de la unidad:
paquete de 150
paquete de 300
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
17812771 12 x 12 in paquete de 150
17802771 9 x 9 in paquete de 300
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17812771
Cantidad Precio
1 38.22€ / paquete de 150
14 36.30€ / paquete de 150
En stock
Edge
Añadir a la cesta
Las toallitas no tejidas de policelulosa para salas limpias son altamente absorbentes y extremadamente limpias (sin desprendimientos). Fabricado en EE. UU.
Toallitas no tejidas para salas blancas, fabricadas en USA Están hechos de un material no tejido hidroenredado compuesto por 45% de poliéster y 55% de celulosa. Es una toallita muy eficaz, extremadamente limpia y altamente absorbente. Estas toallitas se envasan en salas limpias, con doble envase y se producen en un entorno de sala limpia. Estas toallitas se fabrican y procesan para satisfacer las demandas de los entornos más críticos. Fabricadas con sustratos de máxima calidad y sin pelusas: libres de agentes de unión, adhesivos o aditivos químicos.
Compatibilidad con salas limpias
  • ISO Clase 5 (Clase 100) - ISO 8 (Clase 100.000) Salas limpias
Características
  • Hecho en el USA
  • El tamaño versátil de 23 cm x 23 cm (9 in x 9 in) es ideal para una gran variedad de aplicaciones de salas limpias
  • El tamaño grande de 30,48 cm x 30,48 cm (12 in x 12 in) se puede plegar, se utiliza para controlar los derrames, para el revestimiento de la bandeja y más
  • Fabricadas en un material hidroentrelazado no tejido compuesto de 45 % poliéster y 55 % celulosa
  • Fabricados en un entorno de sala limpia y con empaquetados en sala limpia
  • Fabricados con material de policelulosa que proporciona un producto resistente, absorbente y resistente a la abrasión
  • El proceso de producción garantiza una generación extremadamente baja de partículas y extraíbles químicos
  • Compatible con prácticamente cualquier disolvente o solución para la limpieza y enjuagado
  • Paquetes de doble embolsado
  • Proporciona trazabilidad de lote a lote
Especificaciones
Tipo de producto Toallita para salas blancas
Longitud (imperial) 12 in
Longitud (métrico) 30,48 cm
Anchura (imperial) 12 in
Anchura (métrico) 30,48 cm
Material Poliéster Celulosa
Absorbencia 288 ml/m2
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Peso base 68 gsm
Certificaciones/conformidad ISO clase 5 a 6 (de 100 a 1000) toallita para sala limpia, requisitos de las toallitas USP 797 y USP 800
Color Blanco
Dimensiones (L x An) 12 x 12 in
Para utilizar con (aplicación) Laboratorio y sala blanca
Cantidad de embalaje 150 toallitas/bolsa, 14 bolsas/caja