Learn More
Fisherbrand™ Toallitas no tejidas para salas limpias, fabricadas en EE. UU.
Código de producto. 17802771 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
9 x 9 in
12 x 12 in
Tamaño de la unidad:
paquete de 150
paquete de 300
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
17802771 9 x 9 in paquete de 300
17812771 12 x 12 in paquete de 150
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17802771
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Las toallitas no tejidas de policelulosa para salas limpias son altamente absorbentes y extremadamente limpias (sin desprendimientos). Fabricado en EE. UU.
Toallitas no tejidas para salas blancas, fabricadas en USA Están hechos de un material no tejido hidroenredado compuesto por 45% de poliéster y 55% de celulosa. Es una toallita muy eficaz, extremadamente limpia y altamente absorbente. Estas toallitas se envasan en salas limpias, con doble envase y se producen en un entorno de sala limpia. Estas toallitas se fabrican y procesan para satisfacer las demandas de los entornos más críticos. Fabricadas con sustratos de máxima calidad y sin pelusas: libres de agentes de unión, adhesivos o aditivos químicos.
Compatibilidad con salas limpias
  • ISO Clase 5 (Clase 100) - ISO 8 (Clase 100.000) Salas limpias
Características
  • Hecho en el USA
  • El tamaño versátil de 23 cm x 23 cm (9 in x 9 in) es ideal para una gran variedad de aplicaciones de salas limpias
  • El tamaño grande de 30,48 cm x 30,48 cm (12 in x 12 in) se puede plegar, se utiliza para controlar los derrames, para el revestimiento de la bandeja y más
  • Fabricadas en un material hidroentrelazado no tejido compuesto de 45 % poliéster y 55 % celulosa
  • Fabricados en un entorno de sala limpia y con empaquetados en sala limpia
  • Fabricados con material de policelulosa que proporciona un producto resistente, absorbente y resistente a la abrasión
  • El proceso de producción garantiza una generación extremadamente baja de partículas y extraíbles químicos
  • Compatible con prácticamente cualquier disolvente o solución para la limpieza y enjuagado
  • Paquetes de doble embolsado
  • Proporciona trazabilidad de lote a lote
Especificaciones
Tipo de producto Toallita para salas blancas
Longitud (imperial) 9 in
Longitud (métrico) 22,86 cm
Anchura (imperial) 9 in
Anchura (métrico) 22,86 cm
Material Poliéster Celulosa
Absorbencia 288 ml/m2
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Peso base 68 gsm
Certificaciones/conformidad ISO clase 5 a 6 (de 100 a 1000) toallita para sala limpia, requisitos de las toallitas USP 797 y USP 800
Color Blanco
Dimensiones (L x An) 9 x 9 in
Para utilizar con (aplicación) Laboratorio y sala blanca
Cantidad de embalaje 300 Toallitas/Bolsa, 12 Bolsas/Cs.