Learn More
Nonidet™ P40 Substitute, Ultrapure, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15875388 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 litro
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15875388 500 mL Frasco de plástico 500 ml
15885388 1 L Frasco de plástico 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 15875388 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor J19628.AP
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 9002-93-1 | Molecular Formula: C16H26O2 | Molecular Weight: 250.38 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9002-93-1
Fórmula molecular C16H26O2
Peso molecular (g/mol) 250.38
Número MDL MFCD00132505
Clave InChI JYCQQPHGFMYQCF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Igepal CA to 630,Polyethylene glycol tert to octylphenyl ether
PubChem CID 5590
Nombre IUPAC 2-[4-(2,4,4-trimetilpentano-2-il)fenoxi]etanol
SMILES CC(C)(C)CC(C)(C)C1=CC=C(OCCO)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nonidet™ P40 Substitute
Forma física Líquido viscoso
Punto de ebullición >250°C
Punto de fusión ∼5°C
Densidad 1.061
Cantidad 500 mL
Temperatura de inflamación >110°C
Envase Frasco de plástico
Gravedad específica 1.061
Formula Weight (peso de la fórmula) ca 625