Learn More
Melford Nonidet P40 Sustituto
Código de producto. 30018595
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30018595 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 30018595 Proveedor Melford N.º de proveedor N59000500.0
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Grado reactivo de laboratorio.
Grado reactivo de laboratorio. Nonidet P-40 es un detergente no iónico y no desnaturalizante.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nonidet P-40 Substitute
CAS 9002-93-1
Cantidad 500 mL
Fórmula molecular C16H26O2