Learn More
Nonane, 99%, Grado de Reactivo, Solstice
Código de producto. 15677980
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15677980 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
15657980 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
15667980 1 L Frasco de vidrio 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.
Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 15677980 Proveedor Fluka N.º de proveedor N29406500ML
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    306.00€
    246.32€ / 500 ml
    Ahorro 59.68€
    19% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-02-2027
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.
Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Uso con reactivos, 99%
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 111-84-2
Fórmula molecular C9H20
Peso molecular (g/mol) 128.259
Número MDL MFCD00009574
Clave InChI BKIMMITUMNQMOS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-nonane, shellsol 140, nonyl hydride, nonan, heptane, ethyl, unii-t9w3vh6g10, ccris 6081, hsdb 107, dsstox_cid_5796, nonane, analytical standard
PubChem CID 8141
ChEBI CHEBI:32892
Nombre IUPAC nonano
SMILES CCCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nonane
Punto de fusión de -53 °C
Color Incolora
Densidad 0,718g/mL a 25 °C
Punto de ebullición 151 °C (1013 hPa)
Temperatura de inflamación 31 °C (87,8 °F)
Olor Característica
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)7CH3
Cantidad 500 mL
Número UN UN1920
Beilstein 1696917
Formula Weight (peso de la fórmula) 128,26g/mol
Porcentaje de pureza 0.99
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Nonane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Nonane