Código de producto. 10732515
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
100 g
25 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto.
Cantidad
Envase
Tamaño de la unidad
10732515
100 g
Frasco de vidrio
100 g
10419440
25 g
Frasco de vidrio
25 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE. Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto.
10732515
Proveedor
Thermo Scientific Acros
N.º de proveedor
129101000
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE. Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
CAS: 629-92-5 | C19 H40 | 268.51 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
CAS
629-92-5
Fórmula molecular
C19 H40
Peso molecular (g/mol)
268.51
Número MDL
MFCD00009012
Clave InChI
LQERIDTXQFOHKA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo
n-nonadecane, nonadekan, unii-nmy21d3y5t, nmy21d3y5t, unknown branched fragment of phospholipid, ch3-ch2 17-ch3, unknown phospholipid fragment, nonadecane, analytical standard, upl
PubChem CID
12401
ChEBI
CHEBI:32927
Nombre IUPAC
Nonadecano
SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material
Nonadecane
% mín. CAS
98.5
% máx. CAS
100.0
Punto de fusión
32.0°C to 34.0°C
Color
Blanco
Punto de ebullición
330.0°C
Temperatura de inflamación
168°C
Espectro infrarrojo
Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo
99%
Envase
Frasco de vidrio
Fórmula lineal
CH3 (CH2 )1 7 CH3
Cantidad
100 g
Información de solubilidad
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Viscosidad
3.6 mPa.s (40°C)
Formula Weight (peso de la fórmula)
268.51
Porcentaje de pureza
99%
Forma física
Sólido cristalino
Mostrar más
Mostrar menos
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Toxicidad por aspiración Categoría 1
Indicaciones de peligro
H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
P331-NO provocar el vómito.
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad.
Política de privacidad .