Learn More
Nonadecano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10419440 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10419440 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10732515 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 10419440 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 129100250
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
CAS: 629-92-5 | C19H40 | 268.51 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 629-92-5
Fórmula molecular C19H40
Peso molecular (g/mol) 268.51
Número MDL MFCD00009012
Clave InChI LQERIDTXQFOHKA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-nonadecane, nonadekan, unii-nmy21d3y5t, nmy21d3y5t, unknown branched fragment of phospholipid, ch3-ch2 17-ch3, unknown phospholipid fragment, nonadecane, analytical standard, upl
PubChem CID 12401
ChEBI CHEBI:32927
Nombre IUPAC Nonadecano
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nonadecane
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 32.0°C to 34.0°C
Color Blanco
Punto de ebullición 330.0°C
Temperatura de inflamación 168°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)17CH3
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Viscosidad 3.6 mPa.s (40°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.51
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Sólido cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Nonadecane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P331-NO provocar el vómito.