Learn More
Nonacosano -, TRC
Código de producto. 30466442
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30466442 250 mg 250 miligramos
30465320 500 mg -
30473350 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30466442 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN231970250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 630-03-5
Fórmula molecular C29 H60
Peso molecular (g/mol) 408.79
Sinónimo Nonacosane, Celidoniol, deoxy- (7CI), n-Nonacosane
Nombre IUPAC nonacosano
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Nonacosane
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C29H60/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-29H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 408.4695