Learn More
Nitritex™ Guantes de sala limpia no estériles para quimioterapia
Descripción
- Sin látex
- Varias tallas
- Para una manipulación segura de los medicamentos de quimioterapia
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad (Europa) | ISO 9001:2015 y (EU)2016/425. (EU) 2016/425, EN 420:2003 +A1:2009, EN374-1:2016, EN374-5:2016 y EN421:2010, EN455-2:2015, (CE)1935/2004 y (CE) 2023/2006. |
| Desechables | Un solo uso |
| Uso en laboratorio/sala limpia | Sí |
| Latex Free | Sí |
| Material | Nitrilo |
| Esterilidad | No estéril |
| Tipo de empaquetado | 100 unidades por cada bolsa de PE interior sellada; una bolsa de PE interior por bolsa de PE exterior sellada; 10 bolsas exteriores por envase de cartón revestido (1000 unidades) |
| Cantidad | 1000/paquete |