Learn More
Válvula antirretorno para líneas de vacío
Descripción
- La válvula de disco de neopreno no tiene ningún resorte y funcionará a contrapresiones muy bajas (la válvula NWH905P se fabrica ahora a partir de caucho de nitrilo)
- Útil para evitar la contrapresión en matraces de filtración
- La flecha impresa indica la dirección del flujo
- Rígida con brazos cónicos escalonados para proporcionar un agarre firme en los tubos
- Se desmonta fácilmente para limpiarla.
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro (métrico) | 4 a 7 mm |
| Material | Polipropileno, neopreno |
| Para utilizar con (aplicación) | Para evitar la contrapresión en matraces con filtro |
| Tipo de producto | Válvula antirretorno |