Learn More
NOL12 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. 18697771 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.02 ml
0.10 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18697771 0.02 mL 0.02 ml
18625840 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18697771 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP2932090.02ml
Rabbit Polyclonal Antibody
NOL12 Polyclonal antibody specifically detects NOL12 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno NOL12
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gen dJ37E16.7, FLJ34609, MGC3731, Nop25, nucleolar protein 12, RRP17
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-213 of human NOL12 (NP_077289.1). MGRNKKKKRDGDDRRPRLVLSFDEEKRREYLTGFHKRKVERKKAAIEEIKQRLKEEQRKLREERHQEYLKMLAEREEALEEADELDRLVTAKTESVQYDHPNHTVTVTTISDLDLSGARLLGLTPPEGGAGDRSEEEASSTEKPTKALPRKSRDPLLSQRISSLTASLHAHSRKKVKRKHPRRAQDSKKPPRAPRTSKAQRRRLTGKARHSGE
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.02 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 79159
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG