Descripción
NOC4L Monoclonal specifically detects NOC4L in Human samples. It is validated for Flow Cytometry/Immunocytochemistry/Immunofluorescence/Protein Array.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | NOC4L |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Protein Array |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | PCRP-NOC4L-1E3 |
| Conjugado | PerCP |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | MGC3162, NET49, NOC4, NOC4 protein homolog, NOC4-like protein, nucleolar complex associated 4 homolog (S. cerevisiae), nucleolar complex protein 4 homolog, Nucleolar complex-associated protein 4-like protein |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Recombinant full-length human NOC4L protein (Uniprot: Q9BVI4) |
| Método de purificación | Protein A or G purified |
| Mostrar más |