missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NOC4L Antibody (PCRP-NOC4L-1E3), Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™

Código de producto. 18571434 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18571434 100 μg 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18571434 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP308308AF647

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

NOC4L Monoclonal antibody specifically detects NOC4L in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno NOC4L
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunofluorescence, Protein Array
Clasificación Monoclonal
Clon PCRP-NOC4L-1E3
Conjugado Alexa Fluor 647
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen MGC3162, NET49, NOC4, NOC4 protein homolog, NOC4-like protein, nucleolar complex associated 4 homolog (S. cerevisiae), nucleolar complex protein 4 homolog, Nucleolar complex-associated protein 4-like protein
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human NOC4L protein (Uniprot: Q9BVI4)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 79050
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.