Learn More
NNC 55-0396, MedChemExpress
Código de producto. 16440558
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16440558 5 mg 5 miligramos
16411939 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16440558 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY50722
MedChemExpress NNC 55-0396, Mibefradil derivative, is a highly selective T-type calcium channel blocker; displays IC50 values of 6.8 and > 100 μM for inhibition of Cav3.1 T-type channels and HVA currents respectively in INS-1 cells.
NNC 55-0396, Mibefradil derivative, is a highly selective T-type calcium channel blocker
Especificaciones
Nombre del producto químico o material NNC 55-0396
CAS 357400-13-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C30H40Cl2FN3O2
Cantidad 5 mg
Sinónimo NNC 55-0396 dihydrochloride
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (177.13 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1CC1)O[C@@]2(CCN(CCCC3=NC4=CC=CC=C4N3)C)[C@@H](C(C)C)C5=C(C=C(F)C=C5)CC2.[H]Cl.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 564.56
Formula Weight (peso de la fórmula) 564.56
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation