Learn More
NNC-0640, MedChemExpress
Código de producto. 16437907
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
16437907 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16437907 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY124622
MedChemExpress NNC-0640 is a potent human G-protein-coupled glucagon receptor (GCGR) negative allosteric modulator (NAM) with an IC50 of 69.2 nM.
NNC-0640 is a potent human G-protein-coupled glucagon receptor (GCGR) negative allosteric modulator (NAM) with an IC50 of 69.2 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material NNC-0640
CAS 307986-98-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C29H31N7O4S
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 250 mg/mL (435.79 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1=NN=NN1)C2=CC=C(CN(C3=CC=C(C4CCCCC4)C=C3)C(NC5=CC=CC(S(=O)(C)=O)=C5)=O)C=C2
Peso molecular (g/mol) 573.67
Formula Weight (peso de la fórmula) 573.67
Porcentaje de pureza 98.1%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation