Learn More
NME5 Antibody, DyLight 594, Novus Biologicals™
Código de producto. 18590433 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18590433 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18590433 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP298490DL594
Rabbit Polyclonal Antibody
NME5 Polyclonal antibody specifically detects NME5 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno NME5
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 594
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen Inhibitor of p53-induced apoptosis-beta, IPIA-beta, NDK-H 5, NDP kinase homolog 5, nm23-H5, NM23H5, non-metastatic cells 5, protein expressed in (nucleoside-diphosphate kinase), nucleoside diphosphate kinase homolog 5, radial spoke 23 homolog, RSPH23, Testis-specific nm23 homolog
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human NME5 fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8382
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG