missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NME3 Antibody [Janelia Fluor™ 549], Novus Biologicals™

Código de producto. 30603001 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30603001 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30603001 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP347331JF549

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

NME3 Polyclonal antibody specifically detects NME3 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno NME3
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Janelia Fluor 549
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen c371H6.2, DR-nm23NDPK-C, EC 2.7.4.6, KIAA0516, NDK 3, NDP kinase 3, NDP kinase C, NDPKC, NM23H3, NM23-H3, non-metastatic cells 3, protein expressed in, nucleoside diphosphate kinase 3, Nucleoside diphosphate kinase C
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno non-metastatic cells 3, protein expressed in. (Uniprot# Q13232)
Método de purificación Immunogen Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Lipid and Metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4832
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.