Learn More
NMDAR1 Antibody (R1JHL), Novus Biologicals™
Código de producto. 18719913 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.015 mg
Tamaño de la unidad:
15 microgramos
18719913 0.015 mg 15 microgramos
1 options
Código de producto. 18719913 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB300118
Mouse Monoclonal Antibody has been used in 13 publications
NMDAR1 Monoclonal specifically detects NMDAR1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno NMDAR1
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon R1JHL
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:1000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation 3ug/200ug lysate, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen 1 ug per ml
N.º de referencia del gen P35439
Alias de gen glutamate [NMDA] receptor subunit zeta-1, glutamate receptor, ionotropic, N-methyl D-aspartate 1, NMDA1, NMDAR1glutamate [NMDA] receptor subunit zeta 1, NMD-R1, N-methyl-D-aspartate receptor channel, subunit zeta-1, N-methyl-D-aspartate receptor subunit NR1, NR1
Símbolos de los genes GRIN1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Fusion protein containing amino acids 1-564 of the NMDAR1 subunit. Accession # P35439
Peso molecular del antígeno 120 kDa
Método de purificación Tissue culture supernatant
Cantidad 0.015 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2902
Especificidad de la prueba Specific for the ∼120k NR1 subunit of the NMDA receptor.
Reconstitución Reconstitute with 50 ul PBS to desired concentration.
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Supernatant
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only