Learn More
NMDA-IN-1, MedChemExpress
Código de producto. 16448167
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16448167 5 mg 5 miligramos
16405458 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16448167 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12962
MedChemExpress NMDA-IN-1 is a potent and NR2B-selective NMDA antagonist with Ki of 0.85 nM; NR2B Ca2+ influx IC50 is 9.7 nM; no activities on NR2A, NR2C, NR2D, hERG-channel and α1-adrenergic receptor.
NMDA-IN-1 is a potent and NR2B-selective NMDA antagonist with Ki of 0.85 nM
Especificaciones
Nombre del producto químico o material NMDA-IN-1
CAS 700878-19-9
Color Gris
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H23ClFN3O
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 12.5 mg/mL (33.26 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES OC1=CC=C2N=C(CN3CCC(CC4=CC=CC=C4F)CC3)NC2=C1.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 375.87
Formula Weight (peso de la fórmula) 375.87
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration