Learn More
NKX3-2 Antibody, mFluor Violet 450 SE, R&D Systems™
Código de producto. 18444017 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18444017 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18444017 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP176541MFV450
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    681.05€
    588.00€ / 0.1 ml
    Ahorro 93.05€
    13% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
NKX3-2 Polyclonal specifically detects NKX3-2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno NKX3-2
Aplicaciones ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado mFluor Violet 450 SE
Dilución Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Bagpipe homeobox protein homolog 1, BAPX1bagpipe homeobox homolog 1 (Drosophila), Homeobox protein NK-3 homolog B, homeobox protein Nkx-3.2, MGC138171, NK3 homeobox 2, NKX3.2, NKX3BSMMD
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Antibody was raised against a 19 amino acid synthetic peptide near the center of human BAPX1. The immunogen is located within amino acids 180 - 230 of BAPX1. Amino Acid Squence: EEEPAAPKPRKKRSRAAFS
Método de purificación Peptide affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Cell Biology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 579
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG
Línea de productos Novus